Manoalide ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOBMLEI1770001EA 232.1 EUR InStock
ENZOBMLEI1770001
Manoalide ≥98% (par CCM)
Manoalide
Phospholipase inhibitor
Marine sesterterpenoid. Irreversibly inhibits human synovial phospholipase A2 (PLA2, IC50=0.02-0.2µM depending on substrate) as well as bee (IC50=0.05µM) and cobra venom (IC50=2µM) PLA2 by covalently modifying lysine residues. Inhibits human recombinant sPLA2 (IC50=4.7µM) selectively over cPLA2. Also inhibits phospholipase C (PLC, IC50=1.5µM) and Ca2+ channels. Inhibits superoxide generation in polymorphonuclear leukocytes. Inhibits the release of arachidonate in cultured mouse peritoneal macrophages and in a mouse in vivo model. Has anti-inflammatory and analgesic properties. Shows strong quorum sensing antagonism.
Formule: C₂₅H₃₆O₅
MW: 416,558 g/mol
Numéro MDL: MFCD00153826
Numéro CAS: 75088-80-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/36/74/45403674.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité