Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

U-0521

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG

ENZOBMLEI2420100EA 290.4 EUR InStock
ENZOBMLEI2420100
U-0521
U-0521
Catechol-O-methyltransferase inhibitor

Catechol-O-methyltransferase (COMT) inhibitor.


Formule: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,203 g/mol
Numéro MDL: MFCD00211220
Numéro CAS: 5466-89-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/37/07/45403707.jpg
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité