WAY-200070 ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
Danger
ENZOBMLGR2470010EA 156.2 EUR InStock
ENZOBMLGR2470010
WAY-200070 ≥98% (par CCM)
WAY-200070
Estrogen receptor ligand.
Selective estrogen receptor ERβ agonist displaying 68-fold greater selectivity over ERα (EC50 = 2 and 155 nM, respectively). It stimulates galanin expression in GnRH neurons and displays anxiolytic/antidepressant activity in various in vivo rodent models (administration to mice at 30 mg/kg s.c.).
Soluble in DMSO (12 mg/ml) or 100% ethanol (2.5 mg/ml).
Formule: C₁₃H₈BrNO₃
MW: 306,115 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 440122-66-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/39/39/45403939.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (TLC)
Appearance Off-white solid
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité