Dihydroceramide C6 ≥98%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOBMLSL1110005EA 84.7 EUR InStock
ENZOBMLSL1110005
Dihydroceramide C6 ≥98%
Dihydroceramide C6
Negative control for C6 ceramide.
C₆ Dihydroceramide is inactive and may be used as a negative control for C₆ ceramide.
Soluble in DMF (25 mg/ml), DMSO (5 mg/ml) or ethanol (10 mg/ml).
Formule: C₂₄H₄₉NO₃
MW: 399,66 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01320384
Numéro CAS: 171039-13-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/15/11/45401511.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité