L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
scriptaid ≥97% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: 6-(1,3-Dioxo-1H-benzo[de]isoquinolin-2(3H)-yl)-N-hydroxyhexanamide
BMLGR3260001 BMLGR3260005
ENZOBMLGR3260001EA 86.9 EUR InStock
ENZOBMLGR3260001 ENZOBMLGR3260005
scriptaid ≥97% (par CCM)
scriptaid
HDAC inhibitor
Inhibitor of histone deacetylase (HDAC) (HDAC1 and 3: IC50~0.6µM; HDAC8: IC50~1µM) with lower toxicity than trichostatin A (Prod. No. BML-GR309). Inhibits tumor growth in vitro and in vivo and, in conjunction with 5-aza-2’-deoxycytidine (Prod. No. ALX-480-096), enhances expression of estrogen receptor α. Optimal concentration 2-2.5μg/ml (6-8μM). A negative control is available (Prod. No. BML-GR327).
Formule: C₁₈H₁₈N₂O₄
MW: 326.352 g/mol
Numéro MDL: MFCD00386477
Numéro CAS: 287383-59-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be932dbb3fc124e96e8e126524c22724505e680f&vid=ac69561e0f0f395777ef7d0145caa1ef2cd19d51&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité