U-18666A ≥99%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLS2000010 BMLS2000050
ENZOBMLS2000010EA 130.9 EUR InStock
ENZOBMLS2000010 ENZOBMLS2000050
U-18666A ≥99%
U-18666A
Oxido-squalene cyclase inhibitor
A useful tool for inhibition of cholesterol transport from late endosomes/lysosomes to the endoplasmic reticulum. Inhibits cholesterol transport in a variety of cell types such as macrophages and sympathetic neurons. May be used to induce a Neimann-Pick disease type C (NPC)or NPC-like phenotype in a variety of cell types. Inhibits cholesterol biosynthesis at the level of oxido-squalene cyclase (OSC). Induction of cataracts is a common toxic feature of OSC inhibitors such as U18666A.
Formule: C₂₅H₄₂ClNO₂
Numéro MDL: MFCD00210908
Numéro CAS: 3039-71-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=652dda2c39f6fe138e1a64fd000c5d3d94a80489&vid=8dee26b26590a41ea44e1efef6f0aa118acb829f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité