D-erythro MAPP ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLSL2210005 BMLSL2210025
ENZOBMLSL2210005EA 84.7 EUR InStock
ENZOBMLSL2210005 ENZOBMLSL2210025
D-erythro MAPP ≥98% (par CCM)
D-erythro MAPP
Alkaline ceramidase inhibitor
A cell-permeable and specific inhibitor of alkaline ceramidase, which can raise intracellular ceramide levels by blocking the hydrolysis of ceramide to sphingosine and free fatty acid. Enhances the apoptotic response to ionizing radiation by enhancing the ceramide signal.
Formule: C₂₃H₃₉NO₂
Numéro MDL: MFCD01076527
Numéro CAS: 143492-38-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03bee86f1e512f352ea87307db78149cb516447d&vid=a6552b01de010423cfa57fd681244ee8f7033ac8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité