SQ 22536 ≥99% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLCN1400005 BMLCN1400025
ENZOBMLCN1400005EA 110 EUR InStock
ENZOBMLCN1400005 ENZOBMLCN1400025
SQ 22536 ≥99% (par CCM)
SQ 22536
Adenylate cyclase inhibitor
SQ 22536 is a cell-permeable adenylate cyclase inhibitor. It inhibits cAMP production induced by prostaglandin E1 in platelet lysates (IC50=82 µM) and in intact platelets (IC50=1 µM). It has been successfully employed as a probe for the involvement of adenylate cyclase in a variety of receptor systems including those for prostaglandins and neurotransmitters. ReducesPGE2-induced inhibition of O2- production.
Formule: C₉H₁₁N₅O
Numéro MDL: MFCD00210216
Numéro CAS: 17318-31-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc0e3b331d60a0e6556154a404a18b64812cd5b8&vid=5f54399ab260b3b75fefe0dee437898ff20a17d3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité