Dihydroceramide C8 ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLSL1130005 BMLSL1130025
ENZOBMLSL1130005EA 86.9 EUR InStock
ENZOBMLSL1130005 ENZOBMLSL1130025
Dihydroceramide C8 ≥98% (par CCM)
Dihydroceramide C8
Negative control for C8 ceramide.
C₈ Dihydroceramide is inactive and may be used as a negative control for C₈ ceramide.
Soluble in DMF (25 mg/ml), DMSO (5 mg/ml) or ethanol (10 mg/ml).
Formule: C₂₆H₅₃NO₃
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01320385
Numéro CAS: 145774-33-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9c51dab8b79a506c7159aafae05ad9a664bf2d9&vid=a9f8fe2b08db666876652f470fa98df08c6a4636&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (TLC)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité