Lavendustin A ≥98%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOBMLEI1850001EA 156.2 EUR InStock
ENZOBMLEI1850001 ENZOBMLEI1850005
Lavendustin A ≥98%
Lavendustin A
EGFR inhibitor
Cell permeable tyrosine kinase inhibitor with little effect on cAMP-dependent protein kinase (PKA) or protein kinase C (PKC). Potent and selective inhibitor of the EGF receptor tyrosine kinase (IC50=11nM). Binds to a site on the kinase which is distinct from the ATP and peptide substrate binding sites. Inhibits EGF-induced proliferation of cultured human myometrial smooth muscle cells and suppresses VEGF-induced angiogenesis in rats. Effective at 10µM in cultured leech neurons. Also inhibits NMDA-stimulated cGMP production.
Formule: C₂₁H₁₉NO₆
MW: 381,384 g/mol
Numéro MDL: MFCD00153822
Numéro CAS: 125697-92-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/36/77/45403677.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité