Bis(methylthio)gliotoxin ≥99% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLL1220001 BMLL1220005
ENZOBMLL1220001EA 181 EUR InStock
ENZOBMLL1220001 ENZOBMLL1220005
Bis(methylthio)gliotoxin ≥99% (par CCM)
Bis(methylthio)gliotoxin
Inhibits PAF-induced platelet aggregation (IC50=8.4 µM) and collagen-induced aggregation (IC50=84.2 µM) with no effect on arachidonic acid or ADP induced aggregation. Inhibits PAF-induced bronchoconstriction in vivo in the guinea-pig (69% at 1.0 mg/kg).
  • PAF receptor ligand
White solid.
Soluble in DMSO (25mg/ml) and ethanol (25mg/ml).
Formule: C₁₅H₂₀N₂O₄S₂
MW: 356,455 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00133146
Numéro CAS: 74149-38-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc34a3112568acfcaa30ffb606ea9ac2cc850da6&vid=4d8e7540c164a906ce8953a428a3a4f9a1a45bec&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité