SC-51089 ≥98%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLRA1130005 BMLRA1130025
ENZOBMLRA1130005EA 110 EUR InStock
ENZOBMLRA1130005 ENZOBMLRA1130025
SC-51089 ≥98%
SC-51089
Prostanoid receptor inhibitor
A potent and selective prostaglandin E2 (EP1) antagonist. Displays in vivo analgesic activity in the rat. Does not block PGE1-induced hyperalgesia.
Formule: C₂₂H₂₀Cl₂N₄O₃
Numéro MDL: MFCD00869867
Numéro CAS: 146033-02-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af5f72e3cc50deae04529d013254c2650448e423&vid=56f753bc2cb16d1ef404e10506611882fc394fb2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité