Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

13(S)-Hydroxyoctadeca-9Z,11E-dienoic acid ≥99%

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG

ENZOBMLHO0130050EA 86.9 EUR InStock
ENZOBMLHO0130050
13(S)-Hydroxyoctadeca-9Z,11E-dienoic acid ≥99%
13(S)-Hydroxyoctadeca-9Z,11E-dienoic acid
Inhibits thromboxane production in human platelets

Biosynthesis in rabbit peritoneal serous membranes, atherosclerotic plaques, healthy blood vessels, psoriatic skin, endothelial cells. Stimulates prostacyclin production by endothelial cells. Inhibits thromboxane production in human platelets. Inhibits platelet and tumor cell adhesion to endothelium. Antagonizes 12-HETE-induced tumor cell adhesion to endothelium. Stimulates DNA synthesis in BALB/c 3T3 fibroblasts.


Formule: C₁₈H₃₂O₃
MW: 296,45 g/mol
Numéro MDL: MFCD00065833
Numéro CAS: 29623-28-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/12/87/45401287.jpg
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité