Cinnamyl-3,4-dihydroxy-α-cyanocinnamate ≥98%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOBMLEI2110010EA 110 EUR InStock
ENZOBMLEI2110010 ENZOBMLEI2110050
Cinnamyl-3,4-dihydroxy-α-cyanocinnamate ≥98%
Cinnamyl-3,4-dihydroxy-alpha-cyanocinnamate
Lipoxygenase inhibitor
Selective 12-lipoxygenase inhibitor. IC50=0.063 µM, 3.33 µM and 1.89 µM for 12-, 15- and 5-LO respectively in isolated enzyme preparations.
Formule: C₁₉H₁₅NO₄
MW: 321,332 g/mol
Numéro MDL: MFCD00210839
Numéro CAS: 132465-11-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/36/92/45403692.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité