Clozapine-N-oxide ≥99% (par HPLC), solide jaune
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Danger
BMLNS1050005 BMLNS1050025
ENZOBMLNS1050005EA 104 EUR InStock
ENZOBMLNS1050005 ENZOBMLNS1050025
Clozapine-N-oxide ≥99% (par HPLC), solide jaune
Clozapine-N-oxide
Major metabolite of clozapine. Possesses little or no activity at 5-HT receptors.
  • High Purity
  • Active in vitro and in vivo
Soluble in water (5 mg/ml).
Formule: C₁₈H₁₉ClN₄O
MW: 342,827 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00210190
Numéro CAS: 34233-69-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e367c1ac802e0577184f65a9ef49fa203f5a0d22&vid=2a9a06e1acb6db4974ae2b9c14eb4451604921a0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥99% (HPLC)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité