Epoprosterol sodium ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOBMLPG0110001EA 110 EUR InStock
ENZOBMLPG0110001 ENZOBMLPG0110010
Epoprosterol sodium ≥98% (par CCM)
Epoprosterol sodium
Biosynthesis in endothelial cells. Induces vasodilation, inhibits platelet aggregation by receptor-mediated stimulation of adenylate cyclase. Cytoprotective. Fibrinolytic. Half-life under physiological conditions is 2 minutes.
  • Prostanoid receptor ligand
White solid.
Soluble in basic buffer (unstable at neutral or acidic pH).  The higher the pH the more stable the compound will be, but for in vitro or in vivo use  pH ~9 is recommended.  Solubility at pH 9.0 is ~10mg/ml.
Formule: C₂₀H₃₁NaO₅
MW: 374,453 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00135629
Numéro CAS: 61849-14-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/14/24/45401424.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité