L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Conduritol B epoxide ≥96% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: rel-(1R,2R,3S,4S,5R,6S)-7-Oxabicyclo[4.1.0]heptane-2,3,4,5-tetraol
BMLS1040005 BMLS1040025
ENZOBMLS1040005EA 68.2 EUR InStock
ENZOBMLS1040005 ENZOBMLS1040025
Conduritol B epoxide ≥96% (par CCM)
Conduritol B epoxide
A potent, irreversible inhibitor of various plant β-glucosidases and mammalian glucocerebrosidase. Has been employed in in vitro and animal models for Gaucher’s disease. It raises intracellular levels of glucosylceramide by inhibiting glucosylceramidase.
  • Glycosidase inhibitor
White solid.
Soluble in water (25mg/ml) or in DMSO.
Formule: C₆H₁₀O₅
MW: 162.141 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00077326
Numéro CAS: 6090-95-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité