δ-methrin ≥99%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLPR1010010 BMLPR1010050
ENZOBMLPR1010010EA 86.9 EUR InStock
ENZOBMLPR1010010 ENZOBMLPR1010050
δ-methrin ≥99%
Deltamethrin
Calcineurin inhibitor
Synthetic type II pyrethroid. Potent calcineurin (protein phosphatase 2B) inhibitor IC50~0.03 nM. Causes an increase in neurotransmitter release at synapses and also increases intrasynaptosomal Ca2+ levels. Serious doubts have been raised about the efficacy of this inhibitor. May also have varied effects on ion channels.
Formule: C₂₂H₁₉Br₂NO₃
MW: 505,206 g/mol
Numéro MDL: MFCD00870122
Numéro CAS: 52918-63-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be398de600492ac57e01fb6379dbca5cc312f802&vid=3294ee5b7eb59938cd80b7f79b918c55b92546b3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité