13(S)-Hydroperoxyocta-deca-9Z,11E-dienoic acid ≥98%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLHP0130050 BMLHP0131000
ENZOBMLHP0130050EA 89.1 EUR InStock
ENZOBMLHP0130050 ENZOBMLHP0131000
13(S)-Hydroperoxyocta-deca-9Z,11E-dienoic acid ≥98%
13(S)-Hydroperoxyocta-deca-9Z,11E-dienoic acid
Suppresses activation of platelets. Induces endothelial injury. Constricts isolated coronary arteries. Inhibits prostacyclin synthase.
  • Inhibits prostacyclin synthase
Suppresses activation of platelets. Induces endothelial injury. Constricts isolated coronary arteries. Inhibits prostacyclin synthase.
Formule: C₁₈H₃₂O₄
Température de stockage: Congélateur ultra-basse température (–80°C)
Numéro CAS: 33964-75-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd01c4616b318d66e57dc79f1e780bef797cc338&vid=53dadacc07ee619452402605e6494cb67ea042a9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité