Fumonisin B1 ≥98%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLSL2200001 BMLSL2200005
ENZOBMLSL2200001EA 102 EUR InStock
ENZOBMLSL2200001 ENZOBMLSL2200005
Fumonisin B1 ≥98%
Fumonisin B1
Ceramide synthase inhibitor
A fungal metabolite produced by Fusarium moniliforme. Mycotoxin. Inhibits sphinganine N-acyl-transferase(ceramide synthase)(IC50=0.1µM). Inhibits de novo sphingolipid biosynthesis (IC50=0.7µM for sphingomyelin labeling by [3H]sphinganine, cultured cerebellar neurons). Inhibits growth of axons in cultured hippocampal neurons by blocking glycosphingolipid synthesis. Induces DNA damage in the liver and cancer. Induces apoptosis. Activates Akt (protein kinase B; PKB), which leads to increased survival, inhibition of GSK-3β activity and post-translational stabilization of cyclin D1.
Formule: C₃₄H₅₉NO₁₅
MW: 721,838 g/mol
Numéro MDL: MFCD00133349
Numéro CAS: 116355-83-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=38ebdb7a105882b0e23e5656b07dbc44dc112319&vid=935600c5fa936d8dd0fa2d0787ac2f2a72dbc64d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité