8-Br-cGMP ≥96% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLCN2050010 BMLCN2050050
ENZOBMLCN2050010EA 84.7 EUR InStock
ENZOBMLCN2050010 ENZOBMLCN2050050
8-Br-cGMP ≥96% (par HPLC)
8-Br-cGMP
A cell-permeable cGMP analog which is more resistant to phosphodiesterases than cGMP and which preferentially activates cGMP-dependent protein kinase. It inhibits thrombin stimulated arachidonic acid release in human platelets.
  • PKG activator
White to off-white powder
Soluble in water (25mg/ml) or aqueous buffers. Sparingly soluble in methanol (4mM). Insoluble in DMSO, dimethyl formamide and 96% ethanol.
Formule: C₁₀H₁₂BrN₅NaO₈P
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 51116-01-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6ae97b73b1204d05a6117abe87242bcd80ec00d8&vid=3f6827122ac1cb58dff9e2e731bec69ef589ce9f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité