C2 Ceramide ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLSL1000005 BMLSL1000025
ENZOBMLSL1000005EA 64.9 EUR InStock
ENZOBMLSL1000005 ENZOBMLSL1000025
C2 Ceramide ≥98% (par CCM)
C2 Ceramide
Cell-permeable ceramide analog
N-Acetylsphingosine is a biologically active, cell-permeable ceramide analog. It inhibits cell proliferation and induces monocytic differentiation of HL-60 cells and induces apoptosis. It stimulates protein phosphatase 2A4, activates MAP kinase and SAP kinase and induces PKCδ and ε translocation. Physiological levels of C2 ceramide, produced by the action of a PAF:sphingosine CoA-independent transacetylase, have been detected in HL-60 cells.
Formule: C₂₀H₃₉NO₃
Numéro MDL: MFCD00153903
Numéro CAS: 3102-57-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité