(R)-(-)-2-Amino-5-phosphonopentanoic acid ≥99% (par HPLC), solide blanc à blanc cassé
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
Attention
ENZOBMLEA1040005EA 110 EUR InStock
ENZOBMLEA1040005
(R)-(-)-2-Amino-5-phosphonopentanoic acid ≥99% (par HPLC), solide blanc à blanc cassé
(R)-(-)-2-Amino-5-phosphonopentanoic acid
NMDA receptor antagonist.
Active form of AP5. Potent NMDA receptor antagonist.
Soluble in water (acidify for better solubility).
Attention: Store, as supplied, at room temperature for up to 1 year. Store solutions at -20 °C for up to 3 months.
Formule: C₅H₁₂NO₅P
MW: 197,127 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078839
Numéro CAS: 79055-68-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/36/00/45403600.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥99% (HPLC)
Identity Determined by H-NMR
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité