6-Ketoprostaglandin-F1α ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
Attention
ENZOBMLPG0170001EA 139.7 EUR InStock
ENZOBMLPG0170001
6-Ketoprostaglandin-F1α ≥98% (par CCM)
6-Ketoprostaglandin-F1alpha
Biosynthesis via hydrolysis of prostacyclin. A reliable parameter for measurement of prostacyclin. Ultra-pure.
Soluble in ethanol (25 mg/ml).
Formule: C₂₀H₃₄O₆
MW: 370,486 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00135222
Numéro CAS: 58962-34-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/14/25/45401425.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (TLC)
Appearance White to off-white solid
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité