Isotetrandrine ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOBMLG5200001EA 84.7 EUR InStock
ENZOBMLG5200001
Isotetrandrine ≥98% (par CCM)
Isotetrandrine
Phospholipase inhibitor
Isotetrandrine is a biscoclaurine alkaloid which inhibits G-protein mediated activation of phospholipase A2 (PLA2) but not phospholipase C (PLC) or D (PLD). Cell permeable.
Formule: C₃₈H₄₂N₂O₆
MW: 622,762 g/mol
Numéro MDL: MFCD00236404
Numéro CAS: 477-57-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/38/93/45403893.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité