21-[4-(2,6-Di-1-pyrrolidinyl-4-pyrimidinyl)-1-piperazinyl]pregna-1,4,9[11]triene-3,20-dione maleate salt ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOBMLFR1000100EA 156.2 EUR InStock
ENZOBMLFR1000100
21-[4-(2,6-Di-1-pyrrolidinyl-4-pyrimidinyl)-1-piperazinyl]pregna-1,4,9[11]triene-3,20-dione maleate salt ≥98% (par CCM)
21-[4-(2,6-Di-1-pyrrolidinyl-4-pyrimidinyl)-1-piperazinyl]pregna-1,4,9[11]triene-3,20-dione maleate salt
Blocks lipid peroxidation
Lazaroid inhibitor of iron-dependent lipid peroxidation. Antioxidant. Inhibits lipid peroxidation in a variety of experimental systems including cultured brain microvessel endothlial cells, Cu2+ treated monocyclic THP1 cells and LLC-PK1 cell layers where it blocks F2 isoprostane production. Prevented organ damage in intestinal cold storage, preservation and reperfusion injury.
Formule: C₄₁H₅₄N₆O₆
MW: 726,919 g/mol
Numéro MDL: MFCD01074991
Numéro CAS: 153190-29-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/38/58/45403858.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité