U-69593 (synthétique) ≥99% (par CCM), solide blanc
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOBMLN7050005EA 130.9 EUR InStock
ENZOBMLN7050005 ENZOBMLN7050025
U-69593 (synthétique) ≥99% (par CCM), solide blanc
U-69593
Opioid receptor ligand.
Selective κ-opioid agonist. Thought to be selective for the κ-1 subtype (KD=3.8 nM in human cerebral cortex membranes). Immunomodulatory activity.
Soluble in 100% ethanol, 0.1 N hydrogen chloride, or DMSO. Insoluble in water or 0.1 N sodium hydroxide.
Formule: C₂₂H₃₂N₂O₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 96744-75-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥99% (TLC)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité