P32/98 ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLPI1420010 BMLPI1420050
ENZOBMLPI1420010EA 156.2 EUR InStock
ENZOBMLPI1420010 ENZOBMLPI1420050
P32/98 ≥98% (par CCM)
P32/98
DPPIV/DPP4 inhibitor
P32/98 (Ile-thiazolidide) is a specific, competitive transition-state substrate analog inhibitor of dipeptidyl peptidase IV (DPIV; DPPIV; CD26), with a Ki of 130 nM. Useful in diabetes research. Has been used in vivo and in tissue culture.
Formule: C₁₃H₂₂N₂O₅S
Numéro MDL: MFCD22741399
Numéro CAS: 136259-20-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb3c9311a666c694d9eadc9c6c6b84abacc347da&vid=96c3bb890b7bf9fbda9232efafbf57bf452bea75&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité