N-Arachidonoyl-serotonin ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLVR1060010 BMLVR1060050
ENZOBMLVR1060010EA 103 EUR InStock
ENZOBMLVR1060010 ENZOBMLVR1060050
N-Arachidonoyl-serotonin ≥98% (par CCM)
N-Arachidonoyl-serotonin
TRPV1 antagonist
Unnatural fatty acid-neurotransmitter conjugate. Potent TRPV1 antagonist (IC50=40nM). Inhibits fatty acid amide hydrolase (FAAH) (IC50=5.6mM). Enhances levels of anandamide and 2-AG in vivo. Displays analgesic activity in both acute and chronic peripheral pain models but shows little efficacy in an inflammatory bowel disease model.
Formule: C₃₀H₄₂N₂O₂
MW: 462,678 g/mol
Numéro MDL: MFCD02179189
Numéro CAS: 187947-37-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e31dac2801e7ac0bafc0e36765ae218eb38a6bd8&vid=1a900e10b696c5cd9bf7eb00ec52bd2561ca1ae9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité