D-erythro-C8-ceramine ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOBMLSL1450005EA 372.9 EUR InStock
ENZOBMLSL1450005 ENZOBMLSL1450001
D-erythro-C8-ceramine ≥98% (par CCM)
D-erythro-C8-ceramine
Ceramide-activated protein kinase activator.
C₈ ceramine is an analog of ceramide in which the amide is substituted with an amine. This substitution renders it inert to ceramidases. It is highly effective at induction of apoptosis in U937 cells. Ceramine induces peak DNA fragmentation in 6 hours compared to 18 hours for C₈ ceramide.
Soluble in ethanol (25 mg/ml) or DMSO (25 mg/ml).
Formule: C₂₆H₅₃NO₂
MW: 411,715 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01632747
Numéro CAS: 170926-06-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/15/19/45401519.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (TLC)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité