Citrinin ≥98%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: Citrinin, yellow, (3S,4R)-8-hydroxy-3,4,5-trimethyl-6-oxo-4,6-dihydro-3H-isochromene-7-carboxylic acid
BMLCM1160005 BMLCM1160025
ENZOBMLCM1160005EA 110 EUR InStock
ENZOBMLCM1160005 ENZOBMLCM1160025
Citrinin ≥98%
Citrinin
MPTP activator
Antibiotic. Induces mitochondrial permeability pore opening and inhibits respiration by interfering with complex I of the respiratory chain. Mycotoxin. Acts as nephrotoxin in all species in which it has been tested. Has been implicated as a cause of Balkan nephropathy and yellow rice fever in humans. Induces apoptosis.
Isolated from Penicillium citrinum
Formule: C₁₃H₁₄O₅
MW: 250,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006912
Numéro CAS: 518-75-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c0003a66f4db2b0401a2ba8ff27ff5d847cd9a44&vid=2a351bcd7ffbb539ea5f9a526d230c345a556788&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité