Ono-RS-082 ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLST3200020 BMLST3200100
ENZOBMLST3200020EA 89.1 EUR InStock
ENZOBMLST3200020 ENZOBMLST3200100
Ono-RS-082 ≥98% (par CCM)
Ono-RS-082
Phospholipase A2 inhibitor (IC50=7 µM for purified guinea pig lung PLA2). Inhibits epinephrine-stimulated thromboxane production in human platelets (86% at 3.5µM). Also blocks insulin secretion in pancreatic islets in response to glucose. Disrupts membrane tubule-mediated reassembly and maintenance of the Golgi complex.
  • Phospholipase inhibitor
Off-white to yellow solid.
Soluble in DMSO (25mg/ml, warm) or 100% ethanol (10mg/ml, warm).
Formule: C₂₁H₂₂ClNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00210755
Numéro CAS: 99754-06-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ee3afaeaccc5027d7cb9976f971d008df86ecc8&vid=9d5003154d9fa9490fb85e789c48ed2d2b22b80c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité