L-Buthionine sulphoximine ≥97% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOBMLFR1170500EA 209 EUR InStock
ENZOBMLFR1170500
L-Buthionine sulphoximine ≥97% (par CCM)
L-Buthionine sulphoximine
L-Buthionine-sulfoximine (BSO) induces oxidative stress in cells by irreversibly inhibiting γ-glutamylcysteine synthetase, an essential enzyme for the synthesis of glutathione.
  • γ-Glutamyl transpeptidase inhibitor
White solid.
Soluble in water.
Formule: C₈H₁₈N₂O₃S
MW: 222,303 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00067000
Numéro CAS: 83730-53-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/38/71/45403871.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité