2,3-Bis(2-hydroxyethylthio)-1,4-naphthalenedione ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOBMLEI3090005EA 178.2 EUR InStock
ENZOBMLEI3090005
2,3-Bis(2-hydroxyethylthio)-1,4-naphthalenedione ≥98% (par HPLC)
2,3-Bis(2-hydroxyethylthio)-1,4-naphthalenedione
A potent and selective inhibitor of Cdc25 phosphatase (Ki's for Cdc25A, B and C are 32, 96 and 40 nM respectively). NSC-95397 inhibits the growth of several human tumor cell lines and blocks G2/M cell cycle transition.
  • CDC25 inhibitor
Orange crystalline solid.
Soluble in DMSO (50mM) or ethanol (5mM).
Formule: C₁₄H₁₄O₄S₂
MW: 310,39 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD04040032
Numéro CAS: 93718-83-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/37/57/45403757.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité