6-Formylindolo[3,2-b]carbazole ≥95% (par HPLC), solide jaune
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
Attention
ENZOBMLGR2060100EA 106.7 EUR InStock
ENZOBMLGR2060100
6-Formylindolo[3,2-b]carbazole ≥95% (par HPLC), solide jaune
6-Formylindolo[3,2-b]carbazole
Ah receptor ligand.
A tryptophan-derived, high affinity aryl hydrocarbon receptor ligand (Kd=7×10-11 M). Proposed to be an endogenous AhR ligand. Induces rapid and transient expression of cytochrome P450-1A1 (CYP1A1) in human cells at 100 pM.
Soluble in DMSO (10 mg/ml).
Formule: C₁₉H₁₂N₂O
MW: 284,32 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD23140892
Numéro CAS: 172922-91-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/39/25/45403925.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥95% (HPLC)
Appearance Yellow solid
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité