Bupropion hydrochloride ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLNS1110050 BMLNS1110250
ENZOBMLNS1110050EA 84.7 EUR InStock
ENZOBMLNS1110050 ENZOBMLNS1110250
Bupropion hydrochloride ≥98% (par CCM)
Bupropion hydrochloride
Inhibitor of dopamine and norepinephrine transporters
Inhibits dopamine and norepinephrine transporters (Ki=2.8 and 1.4µM respectively). Inhibits the serotonin transporter at higher concentration (Ki=45µM). In clinical use as an antidepressant and for smoking cessation. Also acts as a nicotinic receptor antagonist.
Formule: C₁₃H₁₉Cl₂NO
Numéro MDL: MFCD00055209
Numéro CAS: 34911-55-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7dd1435947ebe26d921e463614f804fbbb39b56&vid=2a6f147884768dfaa38abbb982c8c0b371bfb341&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité