(R)-N-(2,3-Dihydroxypropoxy)-3,4-difluoro-2-(2-fluoro-4-iodophenylamino)benzamide ≥99% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOENZCHM2020010EA 141.9 EUR InStock
ENZOENZCHM2020010
(R)-N-(2,3-Dihydroxypropoxy)-3,4-difluoro-2-(2-fluoro-4-iodophenylamino)benzamide ≥99% (par HPLC)
(R)-N-(2,3-Dihydroxypropoxy)-3,4-difluoro-2-(2-fluoro-4-iodophenylamino)benzamide
Selective MEK inhibitor
PD0325901 (PD325901) is selective and non ATP-competitive MEK inhibitor with an IC50 of 0.33 nM, roughly 500-fold more potent than CI-1040 on the phosphorylation of ERK1 and ERK2.
Formule: C₁₆H₁₄F₃IN₂O₄
MW: 482,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD08435926
Numéro CAS: 391210-10-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/16/99/45401699.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité