N-(2-Hydroxyethyl)oleamide ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: N-Oleylethanolamide, Oleoylethanolamide
BMLSL2310050
ENZOBMLSL2310050EA 301 EUR InStock
ENZOBMLSL2310050
N-(2-Hydroxyethyl)oleamide ≥98% (par CCM)
N-(2-Hydroxyethyl)oleamide
Activates TRPV1. Endogenous anandamide-like lipid which regulates appetite but does not bind to cannabinoid receptors. In rats, food intake is inhibited by oral oleylethanolamide. Induces satiety by activation of PPARα. Inhibits ceramidase.
  • TRPV1 activator
White solid.
Soluble in DMSO (>25mg/ml), methanol or 100% ethanol (>25mg/ml).
Formule: C₂₀H₃₉NO₂
MW: 325,54 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00045972
Numéro CAS: 111-58-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7dccf5b4052b93f38b131506df63c681fb3ae61e&vid=43ed02c5e2b76e539cd17925e05c17a3d747d957&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité