Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

PK 11195 ≥98% (par CCM)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG

ENZOBMLCM1180005EA 84.7 EUR InStock
ENZOBMLCM1180005
PK 11195 ≥98% (par CCM)
PK 11195
Benzodiazepine receptor ligand.

PK-11195 is a ligand of the mitochondrial benzodiazepine receptor and selective antagonist of benzodiazepine. It facilitates the induction of apoptosis and reverses Bcl-2-mediated cytoprotection.

Soluble in 100% ethanol, methanol, dichlormethane or DMSO. Insoluble in water.


Formule: C₂₁H₂₁ClN₂O
MW: 352,9 g/mol
Numéro CAS: 85532-75-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/35/20/45403520.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (HPLC)
Identity Determined by ¹H-NMR and MS

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité