6-ECDCA ≥97% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLGR2460005 BMLGR2460025
ENZOBMLGR2460005EA 110 EUR InStock
ENZOBMLGR2460005 ENZOBMLGR2460025
6-ECDCA ≥97% (par CCM)
6-ECDCA
FXR ligand
A novel derivative of cholic acid which acts as a potent and selective FXR agonist (EC50= 99nM) displaying anticholeretic activity in an in vivo rat model of cholestasis. It not only inhibits vascular smooth muscle cell inflammation and migration but also promotes adipocyte differentiation and regulates adipose cell function in vivo.
Formule: C₂₆H₄₄O₄
Numéro MDL: MFCD16621104
Numéro CAS: 459789-99-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4472d076f5eb36858cf680297673807a2ac134ab&vid=7a498156c6740d90a6b3f3b328831b6df0bba528&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité