3-Tropanyl-3,5-dichlorobenzoate ≥99% (par HPLC), solide blanc
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
Danger
ENZOBMLNS5300050EA 438.9 EUR InStock
ENZOBMLNS5300050
3-Tropanyl-3,5-dichlorobenzoate ≥99% (par HPLC), solide blanc
3-Tropanyl-3,5-dichlorobenzoate
Serotonin receptor ligand
  • Serotonin 5-HT3 antagonist.
Soluble in DMSO.
Formule: C₁₅H₁₇Cl₂NO₂
MW: 314,206 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00865533
Numéro CAS: 40796-97-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/13/99/45401399.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥99% (HPLC)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité