4-Hydroxybenzylidenemalononitrile ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOBMLPR1130010EA 110 EUR InStock
ENZOBMLPR1130010 ENZOBMLPR1130050
4-Hydroxybenzylidenemalononitrile ≥98% (par CCM)
4-Hydroxybenzylidenemalononitrile
The tyrphostins are well known tyrosine kinase inhibitors. However, tyrphostin 8 has been shown to inhibit calcineurin (IC50=21 µM) while displaying weak inhibition of EGFR tyrosine kinase (IC50=560 µM).
  • Calcineurin inhibitor
Light orange solid.
Soluble in 100% ethanol (25mg/ml) or DMSO (25mg/ml).
Formule: C₁₀H₆N₂O
MW: 170,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00020189
Numéro CAS: 3785-90-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/14/77/45401477.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité