Castanospermine 98.5-102.0%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLS1070100 BMLS1070500
ENZOBMLS1070100EA 137 EUR InStock
ENZOBMLS1070100 ENZOBMLS1070500
Castanospermine 98.5-102.0%
Castanospermine
Plant alkaloid. Potent inhibitor of α- and β-glucosidases. Exhibits antiviral properties. Inhibits thyroglobulin secretion. Antitumor activity. Inhibits protein glycosylation. Prevents angiogenesis.
Formule: C₈H₁₅NO₄
Numéro MDL: MFCD00017555
Numéro CAS: 79831-76-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f47db84f17b5ae5606e869d581469fff5b20c2b1&vid=60ede12dc16d11a57facc6ddcf803356bf96f5c2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité