Cilostamide ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLPD1250005 BMLPD1250025
ENZOBMLPD1250005EA 84.7 EUR InStock
ENZOBMLPD1250005 ENZOBMLPD1250025
Cilostamide ≥98% (par CCM)
Cilostamide
PDE inhibitor
Phosphodiesterase PDE3 inhibitor (IC50=5 nM). Blocks PKB/Akt signaling pathway by inhibition of Akt-activated PDE3B. Reverses the established effects of leptin on food intake and body weight. Blocks the leptin-induced tyrosine phosphorylation of STAT3 at the hypothalamic level.
Formule: C₂₀H₂₆N₂O₃
Numéro MDL: MFCD00673958
Numéro CAS: 68550-75-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=405ee75093644e6855522068508f031e7160d498&vid=d094718acd5da88a944026b581b4297967f93778&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité