Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Elastatinal ≥98%

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG

ENZOBMLPI1030005EA 115.5 EUR InStock
ENZOBMLPI1030005
Elastatinal ≥98%
Elastatinal
Elastase inhibitor

Irreversible inhibitor of neutrophil and rat microglia elastase. Inhibits proteolytic activity of poliovirus and rhinovirus 2A proteinases.


Formule: C₂₁H₃₆N₈O₇
MW: 512,60 g/mol
Numéro MDL: MFCD00151180
Numéro CAS: 51798-45-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/14/39/45401439.jpg
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité