Embelin ≥98%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLCM1250010 BMLCM1250050
ENZOBMLCM1250010EA 86.9 EUR InStock
ENZOBMLCM1250010 ENZOBMLCM1250050
Embelin ≥98%
Embelin
XIAP inhibitor
Embelin is a novel cell-permeable inhibitor of XIAP (X-linked inhibitor of apoptosis) which was discovered by screening a library of natural products derived from traditional Chinese medicine. It binds to the XIAP BIR3 domain preventing its binding to and inhibition of caspase-9 and effector caspases. Embelin selectively inhibits cell growth in cancer cells expressing high levels of XIAP (IC50 = 3-6 µM) versus normal cells with low levels of XIAP.
Formule: C₁₇H₂₆O₄
Numéro MDL: MFCD00016369
Numéro CAS: 550-24-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23e842c3874128f7a4960387bba359a264d38ef6&vid=0e4a11c7f9101171427beb99759ad72712f95639&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité