Erbstatin analog ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOBMLEI1460005EA 115.5 EUR InStock
ENZOBMLEI1460005
Erbstatin analog ≥98% (par CCM)
Erbstatin analog
EGFR inhibitor
Erbstatin is a novel inhibitor of the EGF receptor-associated tyrosine kinase. It is an unstable compound and is completely inactivated in serum in 30 minutes. Methyl 2,5-dihydroxycinnamate is a stable erbstatin analog retaining activity after a 60 minute incubation. It inhibits EGF receptor-associated tyrosine kinase in vitro (IC50=0.77 µM). Inhibition is competitive with substrate and noncompetitive with ATP.
Formule: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00132932
Numéro CAS: 63177-57-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/36/45/45403645.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité