Fasudil dihydrochloride ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLEI2330010 BMLEI2330050
ENZOBMLEI2330010EA 156.2 EUR InStock
ENZOBMLEI2330010 ENZOBMLEI2330050
Fasudil dihydrochloride ≥98% (par CCM)
Fasudil dihydrochloride
Inhibits Rho kinase (ROCK; Ki=0.33μM). Selective protein kinase A and G inhibitor (both Ki’s = 1.6μM). Inhibits agonist-induced activation of NADPH oxidase in human neutrophils (IC50=15μM). Inhibitor of myosin light chain kinase and Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase II. Inhibits translocation of PKCβI, PKCβII and PKCζ. Cell permeable Ca2+ antagonist with antivasospastic properties.
  • Rho kinase (ROCK) inhibitor
White to off-white solid.
Soluble in water (>20mg/ml), methanol or DMSO.
Formule: C₁₄H₁₇N₃O₂S·2HCl
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00153805
Numéro CAS: 203911-27-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=570d6af2bb518e1b47a898c3dc783743d80f0dfb&vid=d2fa5fec0e9d6080ed03f11d9ce8dec4660be0eb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité