Lidocaine-N-ethyl bromide ≥98% (par CCM), solide blanc
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
Attention
ENZOBMLNA1340100EA 84.7 EUR InStock
ENZOBMLNA1340100
Lidocaine-N-ethyl bromide ≥98% (par CCM), solide blanc
Lidocaine-N-ethyl bromide
Na+ channel blocker
Quaternary derivative of lidocaine (Prod. No. ALX-550-251). Blocks voltage-gated Na+ channels. Effectively blocks cardiac Na+ channels when applied from either side of the membrane but blocks neuronal Na+channels only from the intracellular side. Externally applied QX-314 was shown to inhibit high frequency activity in sensory nerves
Soluble in water or DMSO.
Formule: C₁₆H₂₇BrN₂O
MW: 343,309 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00083182
Numéro CAS: 21306-56-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (TLC)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité