MIF antagonist, ISO-1 ≥97% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOENZCHM1210005EA 130.9 EUR InStock
ENZOENZCHM1210005
MIF antagonist, ISO-1 ≥97% (par HPLC)
MIF antagonist, ISO-1
Cell permeable MIF antagonist with anti-inflammatory properties.
Formule: C₁₂H₁₃NO₄
MW: 235,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD22376813
Numéro CAS: 478336-92-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/16/46/45401646.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité